missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKAG3 Antibody (1C5D10) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18219761 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18219761 0.1 mL 0.10 ml
18634218 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18219761 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261797

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRKAG3 Monoclonal specifically detects PRKAG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRKAG3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C5D10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 5′-AMP-activated protein kinase subunit gamma-3, AMPK gamma3, AMPK gamma-3 chain, AMPK subunit gamma-3, AMPKG3,5′-AMP-activated protein kinase, gamma-3 subunit, protein kinase, AMP-activated, gamma 3 non-catalytic subunit
Símbolos de los genes PRKAG3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human PRKAG3 (AA: 9-151) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 54.3 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53632
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.