Learn More
Zeiss™ Microscopio invertido Primovert con fototubo
Código de producto. p-7235936
Change view
Click to view available options
Tipos de objetivos:
4X, 10X, 20X y 40X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos unitSize
15168229 4X, 10X, 20X y 40X cada uno
1 options
Código de producto. 15168229 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4912060011000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Microscopio invertido de rutina compacto que combina la eficacia y el rendimiento óptico.Este microscopio invertido se configura para el campo claro de luz transmitida y el contraste de fases.Este sistema es ideal para el cultivo celular, trabajo de rutina y adquisición de imágenes rápida y sencilla.
  • Primovert es ideal para su laboratorio de cultivo celular.
  • Permite realizar análisis rápidos y eficaces de ambas células no teñidas en contraste de fase y de células etiquetadas con GFP en contraste de fluorescencia.
  • Se adapta perfectamente a su cabina de flujo laminar para trabajar directamente en un entorno estéril.
  • Primovert es fácil de usar y tras unos simples pasos el sistema estará listo para su uso.
  • Apagado automático de la fuente de luz (además de la función de encendido/apagado manual):Primovert apaga la luz automáticamente después de 15 min: ahorra energía y protege el soporte
  • Iluminación modular: halógeno o LED de larga duración
  • Material de alta calidad: el soporte está hecho de metal y todos los elementos de funcionamiento están recubiertos con un compuesto de goma especial agradable al tacto
  • Portaobjetos de fase universal (opcional) para todos los objetivos: para facilitar su uso, hay un anillo de fase (Ph1) disponible para 10x, 20x y 40x; esto significa que no tiene que cambiar la posición del portaobjetos de fase cuando cambia los objetivos.En resumen: ahorro de tiempo y económico
  • Mayor distancia de trabajo gracias a la extracción sencilla del condensador, por ejemplo, para frascos cilíndricos
  • Indicadores de objetivos para una rápida identificación de la ampliación
  • Asa de transporte integrada
  • Diseño galardonado El nuevo microscopio invertido Primovert se centra en lo esencial: una óptica excelente, materiales de alta calidad y larga vida útil, facilidad de uso y un diseño atractivo.
  • Primovert abarca una amplia gama de aplicaciones: desde laboratorios rutinarios para la inspección de células vivas hasta laboratorios de investigación de vanguardia que requieren, además de microscopios de investigación, microscopios rutinarios compactos y fiables para una visualización rápida y eficaz de las células vivas.
  • Las aplicaciones comunes incluyen investigación sobre el cáncer y el VIH, genética humana, animal y vegetal, y biología celular en general.
Especificaciones
Incluye Plan Achromat LD 20 x/0,3 Ph1 y LD 40 x/0,5 Ph1
Tipos de objetivos 4X, 10X, 20X y 40X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular, trabajo rutinario e imágenes rápidas y sencillas