Learn More
Zeiss™ Primostar 3
Código de producto. 17244443
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Fototubo y soporte Kohler completo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17244443 Fototubo y soporte Kohler completo cada uno
1 options
Código de producto. 17244443 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 415501­0041­000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3986.88€
    2830.58€ / paquete de 1
    Ahorro 1156.30€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Microscopio vertical robusto y compacto para la enseñanza digital y el trabajo rutinario de laboratorio.Soporte completo de Kohler para microscopía de campo brillante transmitida y con un fototubo para la adición de una cámara.
  • Primostar 3 es un microscopio vertical robusto pero compacto para la enseñanza digital y el trabajo rutinario de laboratorio. Primostar 3 es fiable y robusto debido a un marco de metal de estudio, pero es ligero. Primostar 3 también se ha diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso.
  • Köhler fijo: ideal en el ámbito educativo.
  • Las versiones Fixed-Köhler de Primostar 3 vienen preajustadas con un campo de visión de 20 mm. Los objetivos y oculares seleccionados ya están instalados, lo que significa que no se pierde tiempo en la configuración. Simplemente conecte el microscopio y comience su lección.
  • Full-Köhler: ideal para la enseñanza y los laboratorios de rutina
  • Las versiones Full-Köhler de Primostar 3 con un campo de visión de 22 mm brindan libertad para enseñar mientras se utiliza la iluminación Köhler. En los paquetes predefinidos, ya se ha establecido una selección de lentes de objetivos. Benefíciese de una postura relajada para un trabajo de un día con un impulso de etapa ampliado. Si tiene más muestras en su lugar, puede utilizar el soporte para portaobjetos doble.
Especificaciones
Incluye Fototubo y soporte Kohler completo