Learn More
Zeiss™ Microscopio LED Primo Star HAL
Código de producto. 15190133
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla unitSize
15190133 LED cada uno
1 options
Código de producto. 15190133 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4155000055000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Gran rendimiento para la enseñanza y el laboratorio. El microscopio LED Carl Zeiss Primo Star HAL está equipado con full-Köhler, fase R, Ph1, Ph2, Ph3 y FOV 20.
Las características incluyen:
  • iluminación halógena con lámpara halógena de 6 V 30 W
  • portaobjetivo de 4 posiciones, inclinado hacia atrás
  • platina mecánica 75 x 30 a la derecha y soporte de muestras con pinza de resorte a la izquierda
  • tubo binocular 30°/20
  • lentes 10x/20 Br.Foc.
  • objetivos planos acromáticos 10x Ph1, 20x Ph2, 40x Ph2 y 100x Oil Ph3
  • condensador 0,9/1,25 con portaobjetos de contraste de fase H, Ph1, Ph2, y Ph3
  • diafragma de orificio pequeño, d = 30 mm
  • unidad de alimentación externa 100…240 VCA/50…60 Hz/30 VA con adaptadores específicos de cada país
  • tapa antipolvo
  • juego de filtros de color azul, verde y amarillo
  • verde de filtro de interferencias, d = 45 mm para contraste de fase
  • lámpara halógena de 6 V 30 W
Microscopio Primo Star HAL, Köhler completo, fase R, Ph12, Ph3, Ph, FOV 20. Configuración completa con soporte Köhler completo que incluye:
  • Iluminación halógena con lámpara halógena de 6 V 30 W
  • Portaobjetivo de 4 posiciones, inclinado hacia atrás
  • Platina mecánica 75 × 30 a la derecha y soporte de muestras con pinza de resorte a la izquierda
  • Tubo binocular 30 °/20
  • Lentes 10x/20 Br.Foc.
  • Objetivos planos acromáticos 10x Ph1, 20x Ph2, 40x Ph2 y 100x Oil Ph3
  • Condensador 0,9/1,25 con portaobjetos de contraste de fase H, Ph1, Ph2, y Ph3
  • Diafragma de orificio pequeño, diám.: 30 mm
  • Unidad de alimentación externa 100…240 VCA/50…60 Hz/30 VA con adaptadores específicos de cada país
  • Tapa antipolvo
  • Juego de filtros de color azul, verde y amarillo
  • Verde de filtro de interferencias, d = 45 mm para contraste de fase
  • Lámpara halógena de 6 V 30 W (pieza de repuesto)
  • Especificaciones
    Tipo de pantalla LED
    Tipo de producto Microscopio LED Primo Star HAL
    Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones botánicas, de urología y de hematología
    Requisitos eléctricos 240 V CA/50, 60 Hz/30 VA