Descripción
Esta solución de color primario es un estándar de coloración listo para usarse presentado en frascos de alta calidad y a prueba de manipulaciones para su uso como estándar de calibración y/o control de calidad. Se prepara con sulfato de cobre, ácido clorhídrico y agua.
- Fabricado de acuerdo con el capítulo 2 de las directrices de la Farmacopea europea con un Certificado de calibración de la balanza expedido de conformidad con la norma ISO 17025
- Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso utilizando pesos trazables OIML
- Concentración verificada con un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado con la guía ISO 34 de estándares espectrofotométricos acreditados
- Las soluciones de color primario se pueden combinar en proporciones precisas para formar las soluciones de color estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) Sulfate |
| CAS | 7758-98-7 |
| Fórmula molecular | CuO4S |
| Color | Azul |
| Cantidad | 100 ml |
| Clave InChI | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
| Forma física | Líquido |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
| Nombre IUPAC | Cobre; sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 159.602 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PRIMARY BLUE SOLUTION
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate, hydrochloric acid 37%