Learn More
Suspensión opalescente primaria, Grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11835853 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11835853 100 ml 100 ML
1 options
Código de producto. 11835853 Proveedor Reagecon N.º de proveedor EPPOS01
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para calibrar, controlar, calificar y validar turbidímetros y nefelómetros. La suspensión opalescente primaria, Grado EP, Reagecon™ es una suspensión de formacina lista para usar con un valor opalescente de 4000 NTU. Está diseñada para usarse como estándar de turbidez de acuerdo con la UE. farmacopea Chapter 2.
Esta suspensión de opalescencia primaria es un estándar de turbidez listo para usar presentado en frascos de alta calidad y a prueba de manipulación para su uso en la calibración de turbidímetros y nefelómetros y para controlar la reproducibilidad de sus mediciones.
Este producto es una suspensión de formacina preparada con partes iguales de solución de hexametilenetramina y solución de sulfato de hidracina. Las soluciones acuosas de formazina presentan partículas coloidales pequeñas y uniformes que dispersan la luz en todas las direcciones, causando opalescencia.
  • Fabricado de acuerdo con las directrices del capítulo 2 (2.2.1) de la Farmacopea Europea con un Certificado de calibración de balance expedido de conformidad con la ISO 17025
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso utilizando pesos trazables OIML
  • Concentración verificada con un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado con la guía ISO 34 de patrones espectrofotométricos acreditados
  • La suspensión de opalescencia primaria diluida en proporciones precisas para formar las suspensiones de opalescencia de referencia EP (I, II, III, IV)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formazin suspension
Descripción Valor de opalescencia = 4000 NTU
CAS 100-97-0, 10034-93-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Sí
Nombres de analitos o componentes Hexamethylenetetramine solution + Hydrazine sulphate solution
Forma física Suspensión líquida
Sinónimo Formazin suspension
Elemento Hexametilenetetramina, Sulfato de hidrazina
Cantidad 100 ml
Grado UE. farmacopea Capítulo 2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PRIMARY OPALESCENT SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hydrazinium(2+) sulphate