Learn More
Bromuro de prifinio, TRC
Código de producto. 30132951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132951 1 g 1 g
30137120 250 mg 250 miligramos
30011938 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7175001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4630-95-9
Fórmula molecular C22 H28 N . Br
Peso molecular (g/mol) 386.37
Sinónimo Pyrrolidinium, 3-(diphenylmethylene)-1,1-diethyl-2-methyl-, bromide (1:1), 3-(Diphenylmethylene)-1,1-diethyl-2-methylpyrrolidinium bromide (7CI), Pyrrolidinium, 3-(diphenylmethylene)-1,1-diethyl-2-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-(Diphenylmethylene)-1-ethyl-2-methylpyrrolidine ethyl bromide, Padrin, Prifinium bromide, Pyrodifenium bromide, Riabal
Nombre IUPAC 3-benzhidrideno-1,1-dietil-2-metilpirrolidina-1-io; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prifinium Bromide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N.BrH/c1-4-23(5-2)17-16-21(18(23)3)22(19-12-8-6-9-13-19)20-14-10-7-11-15-20;/h6-15,18H,4-5,16-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1405