Learn More
VELP Scientifica™ Kit completo de mantenimiento preventivo para la unidad de filtración CSF6
Código de producto. 17142344 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidad de filtración CSF6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17142344 Unidad de filtración CSF6 cada uno
1 options
Código de producto. 17142344
Marca: VELP Scientifica™ 40002967
Este kit completo de PM contiene todas las piezas de repuesto necesarias para el mantenimiento rutinario del instrumento después del primer año de uso intensivo o después del segundo año de uso regular. La instalación de piezas de repuesto incluidas en el kit de PM debe realizarla un técnico autorizado por Velp.
El kit completo de PM está diseñado para mantener el funcionamiento con un alto rendimiento y garantizar una larga vida útil y fiabilidad, incluso con cargas de trabajo elevadas.
  • Reduce el tiempo de inactividad no planificado con la consiguiente mejora del rendimiento de producción y de los beneficios
  • Reduce los costes de compra de piezas de repuesto necesarias y de un posible mantenimiento extraordinario
  • Reduce el tiempo perdido asociado a intervalos de servicio no planificados y al tiempo de inactividad del instrumento
  • Incluye todas las piezas de repuesto necesarias del fabricante
  • El mantenimiento preventivo debe realizarlo un técnico autorizado por Velp™ para garantizar la durabilidad y el rendimiento según los estándares de calidad Velp™
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de filtración CSF6
Tipo de producto Kit de mantenimiento
Incluye 18 juntas EPDM CSF6 COEX, 12 OR 4131 FKM, 10 uniones de piezas en T (6 mm de diám.), 5 uniones de piezas en L (6 mm de diám.), 6 mallas de cable de disco, tubo de norpreno (7,9 x 11,1 mm de diám.), juego de tubos CSF6