Learn More
Parker Hannifin™ Kit de compresor de mantenimiento preventivo
Código de producto. 12611601
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de servicio de compresor de 230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12611601 Kit de servicio de compresor de 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 12611601 Proveedor Parker Hannifin™ N.º de proveedor 606272253
Solo quedan null
Especificaciones
Incluye Compresor (x2), montura de vibración con fijaciones (x8), resorte de compresión antivibración (x8), racor con accesorios de 9,52 mm (3/8 pulg) hasta 12 mm (x2), racor de 9,52 mm (3/8 pulg) a 8 mm, tubo de nailon negro de 12 mm (2 x 0,35 m), tubo de PTFE blanco de 8 mm (1,1 m) y conector de 3 vías.
Tipo Kit de servicio de compresor de 230 V