missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Presenilin-2 Antibody (APS 21), Novus Biologicals™

Código de producto. 18510594 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18510594 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18510594 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1007451250ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Presenilin-2 Monoclonal specifically detects Presenilin-2 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Presenilin-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon APS 21
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:1000, ELISA 4.5 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.75 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
Formulación PBS with 1mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AD3LP, AD4AD3L, AD5, E5-1, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, presenilin 2 (Alzheimer disease 4), presenilin-2, PS-2, PS2CMD1V, PSNL2, STM2STM-2
Símbolos de los genes PSEN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C(31) Q E G R Q G P E D G E N T A(45) of human PS2.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5664
Especificidad de la prueba Presenilin 2 (APS 21)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.