Learn More
Prenyalamina, TRC
Código de producto. 30010725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010725 50 mg 50 miligramos
30004205 100 mg 100 miligramos
30005913 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP71280050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 390-64-7
Fórmula molecular C24 H27 N
Peso molecular (g/mol) 329.48
Sinónimo Benzenepropanamine, N-(1-methyl-2-phenylethyl)-γ-phenyl-, Phenethylamine, N-(3,3-diphenylpropyl)-α-methyl- (6CI,8CI), N-(1-Methyl-2-phenylethyl)-γ-phenylbenzenepropanamine, B 436, DL-Prenylamine, Elecor, N-(3,3-Diphenylpropyl)-α-methylphenethylamine, N-(3,3-Diphenylpropyl)-α-methylphenylethylamine, Prenylamine, Prenylamine (vasodilator), SAN 13-194, Sandoz 13-194, Segontin
Nombre IUPAC 3,3-difenil-N-(1-fenilpropan-2-il)propano-1-amina
SMILES CC(Cc1ccccc1)NCCC(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prenylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27N/c1-20(19-21-11-5-2-6-12-21)25-18-17-24(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-25H,17-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.2143
Porcentaje de pureza >95%