Learn More
Honeywell™ Respirador purificador de aire (APR) de media máscara Premier
Código de producto. 12652653
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12652653 L cada uno
11807171 M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para su uso solo con cartuchos de la serie T certificados (normas: EN 141, EN 143). La concentración de oxígeno debe ser superior al 17 %.
Código de producto. 12652653 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1001576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.45€
    34.91€ / paquete de 1
    Ahorro 35.54€
    50% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Para su uso solo con cartuchos de la serie T certificados (normas: EN 141, EN 143). La concentración de oxígeno debe ser superior al 17 %.
El respirador purificador de aire (APR) de media máscara Premier cuenta con una pieza facial de silicona con bordes suaves y redondeados y una pieza nasal de bajo perfil para una baja resistencia respiratoria y compatibilidad con gafas. El filtro doble utiliza un sistema de ajuste por clic y el arnés de cuatro puntos con correa para el cuello ofrece una mayor comodidad.
  • Material (pieza facial): Silicona
  • Filtro: Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit
  • Tipo de arnés: Cuatro puntos con correa para el cuello
  • Norma/cumplimiento: EN 140
  • Para su uso con (aplicación): Laboratorios, industria farmacéutica, industrias de petróleo y gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones (EN) EN 140
Color Azul marino
Design Type Perfil bajo
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro Filtro doble
Material Silicona
Tipo de producto Respirador purificador de aire (APR) de media máscara
Tamaño L
Material de la máscara Silicona
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria farmacéutica, industrias de petróleo y gas
Para utilizar con (equipo) Filtros Honeywell™ Click-Fit
Estilo de arnés Cuatro puntos con correa para el cuello
Correa para el cuello Sí
Cantidad 1 unidad