Learn More
PRELP Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18606287 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606287 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606287 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300141APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRELP Polyclonal specifically detects PRELP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Polyclonal
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus