Learn More
uvex Mascarilla preformada silv-Air p 7100 FFP1
Código de producto. 17562945 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:FFP1.
Código de producto.
17562945 Tipo de filtro:FFP1.
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17562945 Proveedor uvex N.º de proveedor 8707100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.95€
    36.75€ / paquete de 20
    Ahorro 2.20€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
El color gris en el exterior de las máscaras silv-Air p evita que se ensucien rápidamente y que el usuario tenga que desecharlas prematuramente.Por el contrario, el interior es de color blanco.Además, y con todos los productos de esta familia, la geometría de la nariz en 3D garantiza un ajuste óptimo, incluso con diferentes formas de cara.
Características generales
  • Mascarilla preformada de filtración de partículas
  • Procesamiento sin metales
  • Bordes de material suaves para mayor comodidad
  • Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
  • Color: gris plateado
Características de protección
  • Respirador FFP1 certificado de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009
  • Marcado D (máscara ha aprobado la prueba de polvo de dolomita): buena transpirabilidad incluso con altos niveles de polvo
  • No reutilizable
Características de confort
  • Bordes de material suaves para mayor comodidad
  • Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149 (marcado D)
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Sí
Tipo de filtro Particulate
Material Polipropileno, Poliéster
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación No
Eficacia de filtro FFP1