Descripción
Características generales
- Máscara preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación
- Color: blanco
Características de protección
- Respirador FFP3 certificado de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009
- Símbolo D (la mascarilla ha superado la prueba de polvo de dolomita): respire fácilmente incluso con altos niveles de exposición al polvo
- Certificación R (reutilizable): se ha probado su uso repetido y su rendimiento durante el segundo turno
Características de confort
- Bordes de material suaves para mayor comodidad
- Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
- Sin pinza de nariz (sin metal)
- Fijación de banda para la cabeza de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
- Banda de sujeción textil muy ancha para una mayor comodidad
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria y minimizar la acumulación de calor y humedad dentro de la máscara
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149 (certificados R y D) |
| Tipo de producto | Máscara preformada |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP3 |
| Incluye | Válvula de exhalación de 360°, correa de fijación a la cabeza en cuatro puntos, lengüeta de sellado periférica para mayor comodidad |