Descripción
Características generales
- Mascarilla preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación y válvulas de inhalación
- Color: blanco
Características de protección
- Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo bastante altos
- Etiqueta R (reutilizable): se ha probado su uso repetido y su rendimiento, incluido el segundo turno
Características de confort
- Sistema Climazone de alto rendimiento con tres compartimentos para una temperatura cómoda y fresca debajo de la mascarilla
- Banda de sujeción textil flexible con pinza de cuello para un ajuste personalizado
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y el calor y la humedad dentro de la mascarilla.
- Dos filtros adicionales con válvulas de inhalación para reducir la resistencia respiratoria y aumentar la comodidad debido a un intercambio de aire más sencillo
- Lengüeta de sellado muy suave y en todos los bordes para una comodidad óptima del usuario y un ajuste seguro
- La combinación de la zona de la nariz y la lengüeta de sellado 3D garantiza un ajuste ideal para casi cualquier forma de nariz
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149 (certificados R y D) |
| Tipo de producto | Máscara preformada |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP2 |
| Incluye | Válvula de exhalación de 360°, puente de la nariz en 3D, lengüeta de sellado periférica para mayor comodidad |