Descripción
- Carcasa de polietileno de densidad media moldeada en una sola pieza
- Superestructura con revestimiento de epoxi
- Ventana de cristal de seguridad laminada y extraíble (67,05 × 31,75 cm [26,4 × 12,5 in, p. × al.])
- Las puertas interiores y exteriores de la cámara de transferencia, que permiten ahorrar espacio, giran hacia arriba, están compensadas y equipadas con cierres rápidos
- Superficie de trabajo negra resistente a productos químicos sellada al suelo de la caja de guantes
- La válvula de descarga de presión se activa a presión/vacío fuera de –15,24 a 15,24 cm (de –6 a 6 pulg) de agua
- Salida de aire de la válvula de descarga de presión, diámetro nominal de 10,16 cm (4 pulg)
- Receptáculo dúplex eléctrico interior montado en el techo con una carga de circuito máxima de 2 A
- Se incluyen guantes de neopreno negros, talla 9 3/4
- Lámpara fluorescente, 22 W, con fácil sustitución desde la parte superior
- Interruptores para la luz y el receptáculo eléctrico interior más interno
- Prueba de fugas en fábrica con un espectrómetro de masas mientras se presuriza la caja de guantes con helio a 12,7 cm (5 pulg) del indicador de agua
- No se detectan fugas superiores a 1 x 10-4 ml/seg
- Cumple las condiciones de contención de la atmósfera de clase 1 para las tasas de fuga de oxígeno según el método de prueba de la norma ISO 10648-2
- Seis válvulas manuales para purgar/llenar la cámara principal y de transferencia, y para el secado de las conexiones motrices
- Manómetro de la cámara principal con lecturas de –12,7 a 12,7 cm (–5 a 5 pulg) del indicador de agua
- Manómetro de la cámara de transferencia con lecturas de 0 a –73,7 cm (0 a –29 pulg) de mercurio
- Cámara de transferencia con manguito de vacío alto y estante de interbloqueo interior de acero con revestimiento de epoxi en polvo seco
- Conformidad CE (modelos de 230 voltios)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | HEPA |
| Tipo de iluminación | Fluorescente |
| Material | Acero con revestimiento de polvo, vidrio de seguridad, neopreno |
| Amperaje | 4 A |
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO 10648-2 Clase 1 |
| Color | Blanco, gris claro |
| Fondo (imperial) | 31,6 in |
| Fondo interior (imperial) | 27,5 in |
| Fondo (métrico) | 80,3 cm |
| Fondo interior (métrico) | 69,9 cm |
| Mostrar más |