missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRC1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498426 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498426 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498426 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281882MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRC1 Polyclonal specifically detects PRC1 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRC1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen anaphase spindle elongation 1 homolog, ASE1, MGC1671, MGC3669, protein regulating cytokinesis 1, protein regulator of cytokinesis 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PRC1 antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the center of human PRC1. The immunogen is located within amino acids 350 - 400 of PRC1. Amino Acid Squence: LEFERKASDPNRFTNRGGN
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9055
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.