Learn More
Prasugrel, MedChemExpress
Código de producto. 16496706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496706 100 mg 100 miligramos
16441766 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15284100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Prasugrel (PCR 4099), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Prasugrel (PCR 4099), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prasugrel
CAS 150322-43-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20FNO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo PCR 4099
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (267.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 373.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.44
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation