Learn More
Prasugrel hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16451766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451766 500 mg 500 miligramos
16406716 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15284A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Prasugrel hydrochloride (PCR 4099 hydrochloride), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel hydrochloride is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Specifications
Nombre del producto químico o material Prasugrel hydrochloride
CAS 389574-19-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21ClFNO3S
Cantidad 500 mg
Sinónimo PCR 4099 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (101.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 409.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.9
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation