Learn More
Varilla de praseodimio, 6,35 mm de diámetro, 0,991, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
100 mm
25 mm
50 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363838 25 mm 25 mm
11333838 10 mm 10 mm
11353838 50 mm 50 mm
11343838 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11363838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040295.DH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,22g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-10-0
Fórmula molecular Pr
Peso molecular (g/mol) 140.91
Número MDL MFCD00011174
Clave InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
Nombre IUPAC praseodimio
SMILES [Pr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium
Color Plata
Forma física ≈0,22g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 25 mm
Olor Odorless
Aspecto Silver colored rod
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.10%