Learn More
Sulfato de praseodimio(III) octahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Praseodymium(III) sulfate octahydrate |
| Nombre de nota | Rare Earth Oxides Content |
| Color | Verde |
| Forma física | Verde cristalino |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | Green powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
| Densidad | 2.827g/cm3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 714.12 (570.00 Anhydrous) |