Learn More
Óxido de praseodimio(III, IV), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
50g; frasco de vidrio
Código de producto.
10266630 50g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10266630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194620500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III, IV) oxide
Nombre de nota 99.9%
CAS 12037-29-5
Color Negro o marrón a verde
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula molecular O11Pr6
Fórmula lineal Pr6O11
Número MDL MFCD00011178
Índice Merck 14, 7712
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Nombre IUPAC hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
Peso molecular (g/mol) 1021.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 1021.44
Porcentaje de pureza 99.9% (trace metals basis)
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Praseodymium(III,IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.