Learn More
Óxido de praseodimio(III, IV), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323348 10 g 10 g
11313348 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036276.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Praseodymium(III, IV) oxide is used in pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass, called didymium glass is used in welding, blacksmithing, and glass-blowing goggles due to its blocking property of infrared radiation. It is employed in the solid state synthesis of praseodymium molybdenum oxide, which is used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12037-29-5
Fórmula molecular O11Pr6
Peso molecular (g/mol) 1021.44
Número MDL MFCD00011178
Clave InChI HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III, IV) oxide
Punto de fusión 2500°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1021.43
Porcentaje de pureza 99.9%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Praseodymium(III, IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium(III, IV) oxide