Learn More
Fluoruro de praseodimio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316918 25 g 25 g
11306918 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013658.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13709-46-1 | Molecular Formula: F3Pr | Molecular Weight: 197.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-46-1
Fórmula molecular F3Pr
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00016287
Clave InChI BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) fluoride
Punto de fusión 1395°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 6.2 g/mL
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton