Learn More
Fluoruro de praseodimio(III), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11394118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394118 50 g 50 g
11384118 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041418.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-46-1
Fórmula molecular F3Pr
Peso molecular (g/mol) 197.90
Número MDL MFCD00016287
Clave InChI BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) fluoride
Punto de fusión 1395°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Verde
Forma física Piezas de 3-6 mm
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.2 g/mL