Learn More
Cloruro de praseodimio(III), ultra seco, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348168 25 g 25 g
11338168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039386.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 10361-79-2
Praseodymium(III) chloride is used in producing metal praseodymium and praseodymium compounds,glass,ceramic and coloring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-79-2
Número MDL MFCD00011176
Sinónimo acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Tekniske data
Punto de ebullición 1700°C
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) chloride
Punto de fusión 786°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,7712
Información de solubilidad Soluble in water. (1039g/L) at 13 C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.02 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.