Learn More
Cloruro de praseodimio(III), ultra seco, 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459105 25 g 25 g
15439105 1 g 1 g
15449105 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37815.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10361-79-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-79-2
Número MDL MFCD00011176
Sinónimo acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Especificaciones
Punto de ebullición 1700°C
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) chloride
Punto de fusión 786°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal PrCl3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.02 g/mL