Learn More
Carbonato de praseodimio(III) octahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372278 25 g 25 g
11352278 5 g 5 g
11362278 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013182.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14948-62-0
Fórmula molecular C3H16O17Pr2
Peso molecular (g/mol) 605.959
Número MDL MFCD00211307
Clave InChI SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
Nombre IUPAC praseodimio(3+);bicarbonato;octahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.97 (461.85 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton