Learn More
Carbonato de praseodimio(III) octahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352568 100 g 100 g
11342568 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014609.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14948-62-0 | C3H16O17Pr2 | 605.959 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14948-62-0
Fórmula molecular C3H16O17Pr2
Peso molecular (g/mol) 605.959
Número MDL MFCD00211307
Clave InChI SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
Nombre IUPAC praseodimio(3+);bicarbonato;octahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Aspecto Green crystalline
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.97 (461.85 Anhydrous)