missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRAM1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18526124 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18526124 0.05 mg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18526124 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00084106B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

PRAM1 Polyclonal antibody specifically detects PRAM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRAM1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH28012.1
Alias de gen MGC39864, PML-RAR, PML-RARA regulated adaptor molecule 1, PML-RARA target gene encoding an Adaptor Molecule-1, PML-RARA-regulated adapter molecule 1, PRAM, PRAM-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PRAM1 (AAH28012.1, 1 a.a. - 670 a.a.) full-length human protein. MAHHLPAAMENHQDFRSIKAKFQASQPEPSDLPKKPPKPEFGKLKKFSQPELSEHPKKAPLPEFGAVSLKPPPPEVTDLPKKPPPPEVTDLPKKPPPPEVTDLPKKPPPPEVTDLPKKPSKLELSDLSKKFPQLGATPFPRKPLQPEVGEAPLKASLPEPGAPARKPLQPDELSHPARPPSEPKSGAFPRKLWQPEAGEATPRSPQPELSTFPKKPAQPEFNVYPKKPPQPQVGGLPKKSVPQPEFSEAAQTPLWKPQSSEPKRDSSAFPKKASQPPLSDFPKKPPQPELGDLTRTSSEPEVSVLPKRPRPAEFKALSKKPPQPELGGLPRTSSEPEFNSLPRKLLQPERRGPPRKFSQPEPSAVLKRHPQPEFFGDLPRKPPLPSSASESSLPAAVAGFSSRHPLSPGFGAAGTPRWRSGGLVHSGGARPGLRPSHPPRRRPLPPASSLGHPPAKPPLPPGPVDMQSFRRPSAASIDLRRTRSAAGLHFQDRQPEDIPQVPDEIYELYDDVEPRDDSSPSPKGRDEAPSVQQAARRPPQDPALRKEKDPQPQQLPPMDPKLLKQLRKAEKAEREFRKKFKFEGEIVVHTKMMIDPNAKTRRGGGKHLGIRRGEILEVIEFTSNEEMLCRDPKGKYGYVPRTALLPLETEVYDDVDFCDPLENQPLPLGR
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.