missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PQBP1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18535514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18535514 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18535514 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP147270H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PQBP1 Polyclonal antibody specifically detects PQBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PQBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen 38 kDa nuclear protein containing a WW domain, MRX55, MRXS3, MRXS8, Npw38, NPW38mental retardation, X-linked 55, nuclear protein containing WW domain 38 kD, polyglutamine binding protein 1, Polyglutamine tract-binding protein 1, polyglutamine-binding protein 1, PQBP-1, RENS1, SHS, Sutherland-Haan X-linked mental retardation syndrome
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 150 and 200 of human Polyglutamine Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_005701.1 (GeneID 10084).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10084
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.