Learn More
Grant Instruments™ Documentación PQ
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño termostático/de circulación agitado Grant CS200G
Baño termostático/de circulación agitado Grant T100
Baño termostático/de circulación agitado Grant TC120
Baño termostático/de circulación agitado Grant TX150
Baño termostático/de circulación agitado Grant TXF200
Baño termostático / de circulación agitado Grant CXG
Baños de circulación/refrigerados Grant R4
Centrífuga de placas para PCR Grant CVP-2
Termoagitador con placa de pocillos profundos Grant TS-DW
Termoagitador para microplacas Grant PHMP-100
Todos los baños de ultrasonidos analógicos Grant XUBA
Todos los baños de ultrasonidos digitales Grant XUB
Todos los modelos BTD
Todos los modelos JB Aqua Plus (JBN y JBA)
Todos los modelos QBD
Todos los modelos SUB Aqua Pro (SAP)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Calificación de rendimiento (PQ): El instrumento sigue cumpliendo con sus especificaciones
- Cada conjunto de documentación es específico para cada equipo con número de serie individual y se proporciona en un formato de anillo fácil de usar.
- La documentación PQ se puede solicitar en cualquier momento.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Todos los baños de ultrasonidos analógicos Grant XUBA |
| Tipo de producto | Documentación PQ |