Learn More
Grant Instruments™ Documentación PQ
Código de producto. 15211216
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño termostático / de circulación agitado Grant CXG
Baño termostático/de circulación agitado Grant CS200G
Baño termostático/de circulación agitado Grant T100
Baño termostático/de circulación agitado Grant TC120
Baño termostático/de circulación agitado Grant TX150
Baño termostático/de circulación agitado Grant TXF200
Baños de circulación/refrigerados Grant R4
Centrífuga de placas para PCR Grant CVP-2
Termoagitador con placa de pocillos profundos Grant TS-DW
Termoagitador para microplacas Grant PHMP-100
Todos los baños de ultrasonidos analógicos Grant XUBA
Todos los baños de ultrasonidos digitales Grant XUB
Todos los modelos BTD
Todos los modelos JB Aqua Plus (JBN y JBA)
Todos los modelos QBD
Todos los modelos QBH
Todos los modelos SUB Aqua Pro (SAP)
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15211216 Todos los modelos QBH cada uno
15251216 Baños de circulación/refrigerados Grant R4 cada uno
15201226 Baño termostático/de circulación agitado Grant TC120 cada uno
15261216 Todos los modelos SUB Aqua Pro (SAP) cada uno
15211226 Todos los baños de ultrasonidos digitales Grant XUB cada uno
15201216 Todos los modelos QBD cada uno
15251206 Todos los modelos BTD cada uno
15221226 Todos los baños de ultrasonidos analógicos Grant XUBA cada uno
15271206 Todos los modelos JB Aqua Plus (JBN y JBA) cada uno
15152615 Baño termostático/de circulación agitado Grant TX150 cada uno
15122625 Baño termostático/de circulación agitado Grant CS200G cada uno
15192615 Baño termostático / de circulación agitado Grant CXG cada uno
15132615 Baño termostático/de circulación agitado Grant T100 cada uno
15172615 Baño termostático/de circulación agitado Grant TXF200 cada uno
15420484 Centrífuga de placas para PCR Grant CVP-2 cada uno
15450484 Termoagitador para microplacas Grant PHMP-100 cada uno
15490474 Termoagitador con placa de pocillos profundos Grant TS-DW cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15211216 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PQ QBH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece al usuario de los equipos una mayor comparabilidad y verificación con sus instrumentos. La documentación PQ de Grant Instruments™ simplifica los procedimientos de instalación y mantenimiento, reduce los errores comunes del usuario y crea un registro claro del rendimiento de un instrumento a lo largo de su vida útil.
Calificación de desempeño (PQ): El instrumento sigue cumpliendo con sus especificaciones
  • Cada conjunto de documentación es específico para cada equipo con número de serie individual y se proporciona en un formato de anillo fácil de usar.
  • La documentación PQ se puede solicitar en cualquier momento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Todos los modelos QBH
Tipo de producto Documentación PQ