Learn More
PPP3CB Antibody (5D3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18358578 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18358578 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18358578 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005532M01
Mouse Monoclonal Antibody
PPP3CB Monoclonal antibody specifically detects PPP3CB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PPP3CB
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 5D3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_066955
Alias de gen Calmodulin-dependent calcineurin A subunit beta isoform, CALNA2protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform(calcineurin A beta), CAM-PRP catalytic subunit, CNA2catalytic subunit, beta isoform, EC 3.1.3.16, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, beta isoform, protein phosphatase 3, catalytic subunit, beta isozyme, protein phosphatase from PCR fragment H32, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit beta isoform
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PPP3CB (NP_066955, 435 a.a. ~ 524 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LTPTGMLPSGVLAGGRQTLQSATVEAIEAEKAIRGFSPPHRICSFEEAKGLDRINERMPPRKDAVQQDGFNSLNTAHATENHGTGNHTAQ
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5532
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ