missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PPP2R5D Monoclonal antibody specifically detects PPP2R5D in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PPP2R5D |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR2044 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | MGC2134, MGC8949, PP2A B subunit isoform B56-delta, PP2A B subunit isoform B'-delta, PP2A B subunit isoform PR61-delta, PP2A B subunit isoform R5-delta, PP2A, B subunit, B' delta isoform, PP2A, B subunit, B56 delta isoform, PP2A, B subunit, PR61 delta isoform, PP2A, B subunit, R5 delta isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B', delta, regulatory subunit B (B56), delta isoform, regulatory subunit B', delta isoform, Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, deltaisoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit delta isoform |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human PPP2R5D (Uniprot #: Q14738) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?