missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP2R2C Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30754773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30754773 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30754773 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346912PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP2R2C Polyclonal antibody specifically detects PPP2R2C in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPP2R2C
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen B55-GAMMA, IMYPNO1, phosphoprotein phosphatase 2A BR gamma regulatory chain, PP2A subunit B isoform B55-gamma, PP2A subunit B isoform gamma, PP2A subunit B isoform PR55-gamma, PP2A subunit B isoform R2-gamma, PP2A, subunit B, B55-gamma isoform, PP2A, subunit B, B-gamma isoform, PP2A, subunit B, PR55-gamma isoform, PP2A, subunit B, R2-gamma isoform, PR55G, protein phosphatase 2, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR 52), gammaisoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, gamma isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B, gamma, protein phosphatase 2A1 B gamma subunit, serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 KDA regulatory subunit B, gammaisoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 55 kDa regulatory subunit B gammaisoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno protein phosphatase 2(formerly 2A), regulatory subunit B, gamma isoform. (Uniprot# Q9Y2T4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5522
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.