missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP2R2B Antibody (1F3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18312519 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18312519 0.1 mg 0.01 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18312519 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005521M02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PPP2R2B Monoclonal antibody specifically detects PPP2R2B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPP2R2B
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 1F3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunoprecipitation
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH31790
Alias de gen B55BETA, FLJ95686, MGC24888, PP2A subunit B isoform B55-beta, PP2A subunit B isoform beta, PP2A subunit B isoform PR55-beta, PP2A subunit B isoform R2-beta, PP2A, subunit B, B-beta isoform, PP2AB55BETA, PP2ABBETA, PP2APR55B, PP2APR55BETA, PR2AB55BETA, PR2ABBETA, PR2APR55BETA, PR52B, PR55BETA, PR55-BETA, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR 52), beta isoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, beta isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B, beta, SCA12, serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 kDa regulatory subunit B, betaisoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, neuronal isoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 55 kDa regulatory subunit B betaisoform, spinocerebellar ataxia 12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PPP2R2B (AAH31790.1, 22 a.a. ~ 128 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. TEADIISTVEFNHTGELLATGDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSERDKRPE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5521
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.