Learn More
PPP2R2B Antibody (1B10), Novus Biologicals™
Código de producto. 18368279 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18368279 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18368279 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005521M23
Mouse Monoclonal Antibody
PPP2R2B Monoclonal antibody specifically detects PPP2R2B in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PPP2R2B
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 1B10
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH31790
Alias de gen B55BETA, FLJ95686, MGC24888, PP2A subunit B isoform B55-beta, PP2A subunit B isoform beta, PP2A subunit B isoform PR55-beta, PP2A subunit B isoform R2-beta, PP2A, subunit B, B-beta isoform, PP2AB55BETA, PP2ABBETA, PP2APR55B, PP2APR55BETA, PR2AB55BETA, PR2ABBETA, PR2APR55BETA, PR52B, PR55BETA, PR55-BETA, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR 52), beta isoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B, beta isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B, beta, SCA12, serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 kDa regulatory subunit B, betaisoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, neuronal isoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 55 kDa regulatory subunit B betaisoform, spinocerebellar ataxia 12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PPP2R2B (AAH31790, 1 a.a. ~ 443 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MEEDIDTRKINNSFLRDHSYATEADIISTVEFNHTGELLATGDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSERDKRPEGYNLKDEEGRLRDPATITTLRVPVLRPMDLMVEATPRRVFANAHTYHINSISVNSDYETYMSADDLRINLWNFEITNQSFNIVDIKPANMEELTEVITAAEFHPHHCNTFVYSSSKGTIRLCDMRASALCDRHTKFFEEPEDPSNRSFFSEIISSISDVKFSHSGRYIMTRDYLTVKVWDLNMENRPIETYQVHDYLRSKLCSLYENDCIFDKFECVWNGSDSVIMTGSYNNFFRMFDRNTKRDVTLEASRENSKPRAILKPRKVCVGGKRRKDEISVDSLDFSKKILHTAWHPSENIIAVAATNNLYIFQDKVN
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5521
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ