Learn More
Novus Biologicals™ PPP2R1B Overexpression Lysate
Código de producto. 18239622 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18239622 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18239622 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL114693
The PPP2R1B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25346 and based on accession number NM_181699. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, beta isoform (PPP2R1B), transcript variant 2, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación