missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP2R1A Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30505727 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30505727 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30505727 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338186C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP2R1A Polyclonal antibody specifically detects PPP2R1A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPP2R1A
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Medium tumor antigen-associated 61 kDa protein, MGC786, PP2A subunit A isoform PR65-alpha, PP2A subunit A isoform R1-alpha, PP2A-Aalpha, PP2AAALPHA, PR65A, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), alphaisoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, alpha isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit A, alpha, serine/threonine protein phosphatase 2A, 65 kDa regulatory subunit A, alphaisoform, serine/threonine-protein phosphatase 2A 65 kDa regulatory subunit A alphaisoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human PPP2R1A (NP_055040.2).,, Sequence:, MAAADGDDSLYPIAVLIDELRNEDVQLRLNSIKKLSTIALALGVERTRSELLPFLTDTIYDEDEVLLALAEQLGTFTTLVGGPEYVHCLLPPLESLATVEETVVRDKAVESLRAISHEHSPSDLEAHFVPLVKRLAGGDWFTSRTSACGLFSVCYPRVSSAVKAELRQYFRNLCSDDTPMVRRAAASKLGEFAKVLELDNVKSEIIPMFSNLASDEQDSVRLLAVEACVNIAQLLPQEDLEALVMPTLRQAAEDKSWRVRYMVADKFTEL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5518
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.