Learn More
PPP1R3F Antibody, R&D Systems™
Code produit 18609996 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609996 100 μg 100 microlitros
18639156 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18609996 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312626100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.04€
    304.50€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.54€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PPP1R3F Polyclonal specifically detects PPP1R3F in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PPP1R3F
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5ul/mg of lysate
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen HB2E, protein phosphatase 1 regulatory subunit 3F, protein phosphatase 1, regulatory subunit 3F, regulatory (inhibitor) subunit 3F
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPP1R3F fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89801
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus