missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPAR alpha/NR1C1, p Ser12 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18576970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18576970 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18576970

Marca: Novus Biologicals NB12034840.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPAR alpha/NR1C1 Polyclonal specifically detects PPAR alpha/NR1C1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPAR alpha/NR1C1 (p Ser12)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:1000, Flow Cytometry 3 - 5 μg 106 cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:500
Formulación PBS with 1mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen alpha, hPPAR, NR1C1MGC2237, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1, peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPARalpha, PPAR-alpha, PPARMGC2452
Símbolos de los genes PPARA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide corresponding to residues I(8) C P L (pS) P L E A D D L(19) of mouse PPAR alpha.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5465
Especificidad de la prueba NB120-3484 detects phospho-peroxisome proliferator activated receptor (PPAR) alpha S12 from mouse tissues.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.