missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPAR alpha/NR1C1 Antibody (OTI1E8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18096096 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18096096 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18096096 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP201211

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PPAR alpha/NR1C1 Monoclonal specifically detects PPAR alpha/NR1C1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPAR alpha/NR1C1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
N.º de referencia del gen Q07869
Alias de gen alpha, hPPAR, NR1C1MGC2237, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1, peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPARalpha, PPAR-alpha, PPARMGC2452
Símbolos de los genes PPARA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 145-420 of human PPARA(NP_005027) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 52 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5465
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.