missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPAR alpha/NR1C1 Antibody (3B6/PPAR) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18580601 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18580601 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18580601 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NB3005370.025mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 12 publications

PPAR alpha/NR1C1 Monoclonal specifically detects PPAR alpha/NR1C1 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Gel Super Shift Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno PPAR alpha/NR1C1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3B6/PPAR
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 - 5 μg/mL, Flow Cytometry 1 μg/ 106 cells, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 μg/mL, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Gel Super Shift Assays 1:1 - 1:100, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500, Knockdown Validated
N.º de referencia del gen Q07869
Alias de gen alpha, hPPAR, NR1C1MGC2237, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 1, peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPARalpha, PPAR-alpha, PPARMGC2452
Símbolos de los genes PPARA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant PPAR alpha protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5465
Especificidad de la prueba PPAR alpha (3B6/PPAR)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.