Learn More
PPAPDC3 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals™
Código de producto. 30758411 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30758411 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30758411 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346925C
Rabbit Polyclonal Antibody
PPAPDC3 Polyclonal antibody specifically detects PPAPDC3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PPAPDC3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C9orf67, chromosome 9 open reading frame 67, EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, FLJ14662, KIAA0515, MGC12921, NET39, phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3, Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain-containing protein 3, probable lipid phosphate phosphatase PPAPDC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3. (Uniprot# Q8NBV4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84814
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG