missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPAPDC3 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30757893 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30757893 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30757893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346925G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PPAPDC3 Polyclonal antibody specifically detects PPAPDC3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPAPDC3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C9orf67, chromosome 9 open reading frame 67, EC 3.1.3, EC 3.1.3.-, FLJ14662, KIAA0515, MGC12921, NET39, phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3, Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain-containing protein 3, probable lipid phosphate phosphatase PPAPDC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3. (Uniprot# Q8NBV4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84814
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.