Learn More
PP2C alpha/PPM1A Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18604682 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18604682 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604682 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298253PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PP2C alpha/PPM1A Polyclonal specifically detects PP2C alpha/PPM1A in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Conjugado PerCP
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse PP2C alpha/PPM1A (Accession#: NP_032936.1; Met 1-Trp 382)
Estado normativo RUO
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus