Learn More
Cytiva Equipo de embalaje de PP/PEEK/EPDM/vidrio de borosilicato
Código de producto. 10898900 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10898900 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10898900 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18115324
En stock
Para utilizar con soportes de alto rendimiento
El equipo de empaquetamiento de Tricorn incluye el Equipo de empaquetamiento 5/50 (conector de 5 mm y tubo de vidrio de 50 mm) o 10/100 (10conector mm y 100tubo de vidrio mm), juntas tóricas y unidad inferior de EPDM, tapa y tapón de cierre.
  • Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
  • Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Equipo de empaquetamiento
Material PP/PEEK/EPDM/vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1 ml
Incluye 1 unidad inferior (tapa, portafiltro y junta tórica), 1 tubo de empaquetamiento 10/100, 1 conector de empaquetamiento
Estabilidad del pH pH de 0 a 14
Para utilizar con (aplicación) Medios de alto rendimiento como Sepharose High Performance, grado de preparación Superdex y Source
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 60 °C
Cantidad 1/pack