Learn More
Invitrogen™ PowerLoad™ Concentrate, 100X
Código de producto. 10429993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10429993 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10429993 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P10020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    182.65€ / 5 ml
    Ahorro 11.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Concentrado PowerLoad™, 100X
PowerLoad™ es una formulación optimizada de polioles surfactantes no iónicos Pluronic™ para la solubilización de tintes no solubles en agua y otros materiales en medios fisiológicos. Estos surfactantes, por ejemplo, el Pluronic™ F-127, se han utilizado para ayudar a dispersar los ésteres de acetoximetil (AM) de los indicadores de iones fluorescentes como fluo-4, fura-2, indo-1, fluo-3 y SBFI; parecen ser necesarios para la carga de otros tintes (por ejemplo, SBFI-AM O PBFI-AM). El uso de PowerLoad™ es opcional con indicadores rojos de calcio desplazado y otros colorantes de éster AM de peso molecular grande. También puede ser útil para la dispersión de otras sondas lipofílicas. La concentración de surfactantes Pluronic™ en PowerLoad™ es inferior al 0,2 %. PowerLoad™ es eficaz si se combina con Probenecid (P36400) soluble en agua para ayudar a la carga de tinte de éster AM y a la retención en las células que extruyen activamente la forma desacetilada a través de bombas de anión. Juntos, estos reactivos permiten una carga máxima de tintes con un mínimo de esfuerzo tanto en aplicaciones de imágenes como de cribado de alto rendimiento (HTS). Se deben realizar controles pertinentes para asegurarse de que PowerLoad™ no está alterando las propiedades de la membrana de la célula.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mL